Läs mer
Melford Natriumbikarbonat
Produktkod. 30018772
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018772 5 kg
30018771 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018772 Leverantör Melford Leverantörsnummer S220605000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 144-55-8
Molekylformel: CHNaO3
Molekylvikt: 84,0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bicarbonate
CAS 144-55-8
Kvantitet 5 kg
Molekylformel CHNaO3