Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumbikarbonat, 1 M buffertlösning, pH 10,0
Beskrivning
Bikarbonatbuffertsystemet är viktigt i många olika cellulära processer. Det används också vid bildandet av syra i lumen på magen. Används för att neutralisera pH i chymian som lämnar magen och kommer in i tunntarmen. Det används också för att upprätthålla pH i serumprover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bikarbonatbuffertsystemet är viktigt i många olika cellulära processer. Det används också vid bildandet av syra i lumen på magen. Används för att neutralisera pH i chymian som lämnar magen och kommer in i tunntarmen. Det används också för att upprätthålla pH i serumprover.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium bicarbonate buffer soln. |
| Koncentration | 1 M |
| pH | 10.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water. |
Säkerhet och hantering
- Sodium bicarbonate, 1M buffer solution, pH 10.0
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Disodium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.