Läs mer
Natriumbikarbonat, 1 M buffertlösning, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15424879
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
Product Code. Kvantitet
15424879 500 mL
1 options
Product Code. 15424879 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62495.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.80 SEK
    860.65 SEK / 500ml
    Save 200.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 144-55-8 | Molekylformel: CHNaO3 | Molekylvikt: 84,01 g/mol
Bikarbonatbuffringssystemet är viktigt i många olika cellulära processer. Det används också vid bildning av syra i lumen i magen. Används för att neutralisera pH-värdet hos chymen som lämnar magen och in i tunntarmen. Det används också för att upprätthålla pH i serumprover.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Bikarbonatbuffringssystemet är viktigt i många olika cellulära processer. Det används också vid bildning av syra i lumen i magen. Används för att neutralisera pH-värdet hos chymen som lämnar magen och in i tunntarmen. Det används också för att upprätthålla pH i serumprover.
Löslighet
Den är löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium bicarbonate buffer soln.
Koncentration 1 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.