Läs mer
Natriumbikarbonat, 1M buffertsoln., pH 8,5
Produktkod. 15473179
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473179 250 mL 250ml
15483179 500 mL 500ml
15493179 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15473179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60408.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.08 SEK
    842.65 SEK / 250ml
    Save 95.43 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Natriumbikarbonat fungerar som en svag buffert som gör att man upprätthåller ett pH-intervall på 7,2 - 7,6. Det används också som näringskälla. Denna lösning beredd i vatten används som injektion inom läkemedelsindustrin. används för att behandla cementföroreningar i borrslam och bentonitvattenbaserade borrvätskor. Den används också som buffert. Natriumbikarbonat tar bort kalcium och mangan och gör hårt vatten mjukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumbikarbonat fungerar som en svag buffert som gör att pH-intervallet 7,2 - 7,6 upprätthålls. Det används också som näringskälla. Denna lösning beredd i vatten används som injektion inom läkemedelsindustrin. används för att behandla cementföroreningar i borrslam och bentonitvattenbaserade borrvätskor. Den används också som buffert. Natriumbikarbonat tar bort kalcium och mangan och gör hårt vatten mjukt.
Löslighet Lösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka syror, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bicarbonate buffer soln.
Koncentration 1 M
pH 8.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.