Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumbikarbonat, 1 M buffertlösning, pH 9,0
Produktkod. 15442909
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442909 250 mL 250ml
15452909 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442909 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60066.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.57 SEK
    801.65 SEK / 250ml
    Save 91.92 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bicarbonate buffer soln.
Koncentration 1 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.