Läs mer
Gibco™ Natriumbikarbonat 7,5% lösning
Produktkod. 10308462 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10308462 100 ml 100ml
11550626 20 x 100 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308462 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 25080060
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Natriumbikarbonat 7,5% lösning
Natriumbikarbonat är buffert som vanligtvis används för att upprätthålla pH i cellodlingsmediet i närvaro av 4 –10 % koldioxid. Förutom buffring ger natriumbikarbonat vissa näringsmässiga fördelar, samtidigt som det sällan uppvisar någon celltoxicitet. Formulerad som 75 g per liter vatten, Gibco™ Natriumbikarbonat, 7,5 % lösning är perfekt för att komplettera torrt pulvermedium under rekonstitution. Den slutliga natriumbikarbonatkoncentrationen som används i mediet beror på mediets formulering och koldioxidkoncentrationen som används i inkubatorn.
Produktanvändning Endast
för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Natriumbikarbonatlösning tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Sodium Bicarbonate Solution-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (25080-094). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15 till 30 °C
Beskrivning Natriumbikarbonat 7,5 % lösning, 100 ml, 7,5 % koncentration, vätska, buffert, används i däggdjurscellkultur, perfekt för att komplettera torrt pulvermedium under rekonstitution, endast för forskningsanvändning, ej för användning i diagnostiska procedurer
Koncentration 7.5 %
Form Vätska
Produkttyp Natriumbikarbonat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 100 ml
Regulatorisk status RUO