Läs mer
Natriumbikarbonat, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10489910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10489910 1 kg Plastflaska 1kg
10583381 500 g Plastflaska 500g
10082840 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10144713 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10489910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217120010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bicarbonate
Smältpunkt 270,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.50%
Linjär formel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 9 g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: 16,4 g/100 ml vatten (60 °C), olösligt i alkohol
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
Formel vikt 84.01
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.