Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumbikarbonat, 99,5 %, för biokemi
Produktkod. 12655057 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12655057 1 kg Plastflaska 1kg
1 options
Produktkod. 12655057 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 447100010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 SEK
    756.65 SEK / 1kg
    Save 113.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 144-55-8 ∣ CHNaO3 ∣ 84.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Sodium bicarbonate
Smältpunkt 270,0 °C
CAS 144-55-8
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CHNaO3
Linjär formel NaHCO3
MDL-nummer MFCD00003528
Merck Index 158719
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Löslighetsinformation Klar, färglös
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].OC([O-])=O
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
Molekylvikt (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formel vikt 84.01
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Biokemisk
Förpackning Plastflaska
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.