Läs mer
Natriumbikarbonat, 99+%, Extra Rent
Produktkod. 10493635 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10493635 25 kg Fibertrumma 25kg
10694782 1 kg Plastflaska 1kg
10051210 5 kg Plast trumma -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10493635 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3015.00 SEK
    2537.65 SEK / 25kg
    Save 477.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Natriumbikarbonat, 99+%, CHNaO3, CAS-nummer-144-55-8, acidosan, bikarbonat, bikarbonat, kolsyramononatriumsalt, meylon, neut, natriumsyrakarbonat, natriumbikarbonat, natriumvätekarbonat, natriumvätekarbonat, 5 kg, max 20 ppm, max 100 ppm, CHEBI:32139, White, 205-633-8 | CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bicarbonate
Smältpunkt 270,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 25 kg
Förpackning Fibertrumma
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 9g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: 16,4 g/100 ml vatten (60 °C), olösligt i alkohol
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
Formel vikt 84.01
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.