Läs mer
Sodium Bicarbonate (Crystalline Powder/USP/FCC/EP/BP/JP), Fisher Chemical™
Produktkod. 12668223
Kvantitet:
12 kg
Förpackning:
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
12kg
Produktkod. 12668223
Brand: Fisher Chemical USS63712
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn sodium hydrogen carbonate
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bicarbonate
Smältpunkt 270°C
Färg White
pH 8.3
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 12 kg
Löslighetsinformation Pass Test
Formel vikt 84.01
Procent renhet 99.0 to 101.0% (EP)
Kvalitet BP/EP/FCC/JP/USP
Identifiering Pass Test (BP), Pass Test (EP), Pass Test (FCC), Pass Test (JP), Pass Test (USP), Pass Test (USP/FCC/EP/BP/JP)
Förlust vid torkning 0.25% max. (FCC), 0.25% max. (USP), 0.25% max. (USP, FCC)
Förpackning Poly Pail
Nedbrytningsinformation >50°C