Läs mer
Natriumbikarbonat (fint vitt pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10244683
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10244683 500 g Poly flaska 500g
10553325 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10244683 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP328500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Natriumbikarbonat (fint vitt pulver)
Detta natriumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn natriumvätekarbonat
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bicarbonate
Smältpunkt 270 °C
Färg Vitt
pH 8.3
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 84.01
Procent renhet 99,7 till 100,3 %
Kvalitet Ungraded
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly flaska