Läs mer
Natriumbikarbonat (fint vitt pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Natriumbikarbonat (fint vitt pulver)
Detta natriumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bicarbonate |
| Smältpunkt | 270 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 8.3 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 84.01 |
| Procent renhet | 99,7 till 100,3 % |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Förpackning | Poly flaska |