Läs mer
Natriumbikarbonat (fint vitt pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-2363402
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10244683
Brand: Fisher BioReagents BP328500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Natriumbikarbonat (fint vitt pulver)
Detta natriumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn natriumvätekarbonat
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bicarbonate
Smältpunkt 270°C
Färg Vitt
pH 8.3
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 84.01
Procent renhet 99.7 to 100.3%
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly flaska