Läs mer
Natriumbikarbonat, Solstice
Produktkod. 15658100 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
12kg
1kg
2.5kg
25g
500g
50kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15658100 500 g 500g
15638100 25 g 25g
15618100 1 kg 1kg
15628100 2.5 kg 2.5kg
15688100 6 x 500 g Paket med 6
15678100 5 kg 5kg
15648100 4 x 2.5 kg Paket med 4
15608100 12 kg 12kg
15668100 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15658100 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer S6014500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 SEK
    631.23 SEK / 500g
    Save 58.77 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
ACS-reagens,≥ 99,7 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bicarbonate
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Linjär formel NaHCO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
Formel vikt 84,01 g/mol
Procent renhet 99,7 till 100,3 %
Kvalitet ACS