Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bicarbonate |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Formel vikt | 84.01 |
| Procent renhet | 100.5% |
| Kvalitet | FCC/USP |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Densitet | 1L = 2.20kg |