Läs mer
Natriumbikarbonat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bicarbonate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NaHCO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4153970 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, 50 g/L |
| Formel vikt | 84,01 g/mol |
| Procent renhet | ≥99.7% |
| Visa mer |