Läs mer
Natriumbikarbonat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Produktkod. 15623420
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15623420 500 g 500g
15603420 1 kg 1kg
15663420 6 x 500 g Paket med 6
15643420 5 kg 5kg
15653420 6 x 1 kg Paket med 6
15613420 4 x 5 kg Paket med 4
15633420 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15623420 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31437500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 SEK
    333.82 SEK / 500g
    Save 31.18 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., pulver,≥ 99,7 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bicarbonate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel NaHCO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 50 g/L
Formel vikt 84,01 g/mol
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet ACS/puriss. pa