Läs mer
Natriumbikarbonat, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072028 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15623420
Brand: Honeywell-Fluka 31437500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., pulver,≥ 99,7 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bicarbonate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel NaHCO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Löslighetsinformation Soluble in water, 50g/L
Formel vikt 84.01g/mol
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet ACS/puriss. pa