Läs mer
Natriumbikarbonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium bicarbonate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 83.9823 |