Läs mer
Natriumbikarbonat USP/FCC-pulver, Macron Fine Chemicals™
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
POLYSTORMOR
Poly
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bicarbonate |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 84.01 |
| Kvalitet | FCC/USP |
| Förpackning | POLYSTORMOR |