Läs mer
Natriumbifenyl, 15-25 % vikt/vikt lösning i dietylenglykoldietyleter, erbjuds som 20 x 15 ml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10255821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
300 ml
Förpackningsstorlek:
300ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10255821 300 ml 300ml
1 options
Produktkod. 10255821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419423000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5137-46-2 | C12H10Na | 177.202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium biphenyl, 20%w/w solution in diethylene glycol diethyl ether
Färg Svart-Blå till Grön
Namnnotering 20%w/w Solution in Diethylene Glycol Diethyl Ether
CAS 5137-46-2, 112-36-7
Molekylformel C12H10Na
Linjär formel C6H5C6H5·Na
MDL-nummer MFCD00013182
Densitet 1.0030g/mL, 1.003
Synonym sodium biphenyl, diphenyl sodium, acmc-1b11a
InChI-nyckel AEBYJSOWHQYRPK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.[Na]
IUPAC-namn 1,1'-bifenyl;natrium
Molekylvikt (g/mol) 177.202
PubChem CID 53446764
Formel vikt 177.2
Procent renhet 17 to 23% (w/w) (typically), actual strength on certificate of analysis
Kvalitet Reagens
Kvantitet 300 ml
Flampunkt 54°C
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium biphenyl, solution in diethylene glycol diethyl ether, 10-23%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.