Läs mer
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene.
Produktkod. 11470863
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11470863
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13292.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22722-98-1 | C6H16AlNaO4
Natriumbis(2-metoxietoxi)aluminiumhydrid fungerar som ett reduktionsmedel i organisk syntes. Det används för att framställa azoxyarener, azoarener och hydroazoarener från nitroarener. Det spelar en viktig roll för omvandlingen av aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acylhalider och anhydrider till primära alkoholer. Det används också i hydroaluminatalkener och alkyner. Det används för att reducera laktoner och epoxider till dioler. Vidare fungerar det som ett metyleringsreagens för arylaktiverade föreningar. Utöver detta är det involverat i reduktionen av amider, nitriler och aminer till motsvarande aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumbis(2-metoxietoxi)aluminiumhydrid fungerar som ett reduktionsmedel i organisk syntes. Det används för att framställa azoxyarener, azoarener och hydroazoarener från nitroarener. Det spelar en viktig roll för omvandlingen av aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acylhalider och anhydrider till primära alkoholer. Det används också i hydroaluminatalkener och alkyner. Det används för att reducera laktoner och epoxider till dioler. Vidare fungerar det som ett metyleringsreagens för arylaktiverade föreningar. Utöver detta är det involverat i reduktionen av amider, nitriler och aminer till motsvarande aminer.
Löslighet
Blandbar med aromatiska kolväten, eter, tetrahydrofuran, dimetyleter och dimetylformamid. Oblandbar med alifatiska kolväten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vatten, oxidationsmedel och brännbart material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22722-98-1
Molekylformel C6H16AlNaO4
MDL-nummer MFCD00011631
Synonym Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride
Densitet 1.02
Flampunkt 4°C (39°F)
Linjär formel NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3399
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,8565
Löslighetsinformation Miscible with aromatic hydrocarbons,ether,tetrahydrofuran,dimethyl ether and dimethylformamide. Immiscible with aliphatic hydrocarbons.
Formel vikt 202.16
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, toluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.