Läs mer
Natriumbis(trimetylsilyl)amid, 1 M soln. i THF
Produktkod. 11342706
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342706 100 mL 100ml
11352706 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08779.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183,377 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumbis(trimetylsilyl)amid är användbar för generering av karbener, aminering av sulfonamider och för framställning av lantanidkomplex. Det påskyndar signifikant polymerisationen av fenylacetylen i samband med rodium(I)-katalys. Det används för att deprotonera ketoner och estrar för att generera enolatderivat, fosfoniumsalter och generera Wittig-reagens.
Löslighet
Löslig i bensen, toluen och eter. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibla material är Oxidationsmedel, Oxygen. Förvaras åtskilt från vatten och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1070-89-9
Molekylformel C6H18NNaSi2
Molekylvikt (g/mol) 183.377
MDL-nummer MFCD00009835
InChI-nyckel WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC-namn natrium;bis(trimetylsilyl)azanid
LEDER C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 3629917
Flampunkt −17 °C (1 °F)
Löslighetsinformation Löslig i bensen, toluen och eter. Reagerar med vatten.
Formel vikt 183.38
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in THF
Känslighet Känslig för fukt; Kan bilda en utfällning
Densitet 0.904
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.