Läs mer
Natriumbis(trimetylsilyl)amid, 95+%, ren
Produktkod. 10144890 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10144890 25 g Glasflaska 25g
10246510 5 g Glasflaska 5g
10712384 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10144890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215960250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1070-89-9
Molekylformel C6H18NNaSi2
Molekylvikt (g/mol) 183.38
MDL-nummer MFCD00009835
InChI-nyckel WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC-namn natrium;bis(trimetylsilyl)azanid
LEDER C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Smältpunkt 171 °C till 175 °C
Färg Gul till Beige
Densitet .916g/mL
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3Si]2NNa
Kvantitet 25 g
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Formel vikt 183.38
Procent renhet 95+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.