Läs mer
Natriumbis(trimetylsilyl)amid (95 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
| CAS | 1070-89-9 |
| Molekylformel | C6H18NNaSi2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Hexamethyldisilazane sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1 |
| LEDER | [Na+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | natrium; bis(trimetylsilyl)azanid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.37 |
| Formel vikt | 183.0875 |