Läs mer
Sodium bismuth oxide, 80%
Produktkod. 11448006
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448006 500 g 500g
11428006 25 g 25g
11438006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14073.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12232-99-4 | BiNaO3 | 279.967 g/mol
Natriumvismutatoxid används som oxidationsmedel vid framställning av sexvärt Americium (Am) under separationen av Am från lantaniderna., hydrotermisk syntes av vismutoxiklorid (BiOCl) mikrometerstora enkristaller. Det används också som en prekursor i syntesen av vismut nanoformer under mikrovågsstrålning (MW). Det brukade omvandla nästan vilken manganförening som helst till permanganat, som lätt analyseras spektrofotometriskt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumvismutatoxid används som oxidationsmedel vid framställningen av sexvärt Americium (Am) under separationen av Am från lantaniderna., hydrotermisk syntes av vismutoxiklorid (BiOCl) mikrometerstora enkristaller. Det används också som en prekursor i syntesen av vismut nanoformer under mikrovågsstrålning (MW). Det brukade omvandla nästan vilken manganförening som helst till permanganat, som lätt analyseras spektrofotometriskt.
Löslighet
Löslig i vattenhaltig syra. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12232-99-4
Molekylformel BiNaO3
Molekylvikt (g/mol) 279.967
MDL-nummer MFCD00003474
InChI-nyckel PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
IUPAC-namn natrium;oxido(dioxo)vismut
LEDER [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bismuth oxide
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,8585
Löslighetsinformation Soluble in aqueous acid. Insoluble in water.
Formel vikt 279.97
Procent renhet 80%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.