Läs mer
Sodium bismuth oxide, ACS, 80% min
Produktkod. 11377528
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377528 25 g 25g
11387528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033219.14
Request Bulk or Custom Format
Manganprovning i järn, stål, malm
Natriumvismutoxid används för bestämning av mangan i järn, stål och malmer. Det används också vid separation av plutonium och fungerar som ett starkt oxidationsmedel. Det används vid omvandling av manganförening till permanganat. Vidare används det vid framställning av sexvärt americium (Am) under dess separation från lantaniderna och vid hydrotermisk syntes av vismutoxiklorid mikrometerstora enkristaller. Utöver detta används det som en prekursor vid framställning av vismut nanoformer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12232-99-4
Molekylformel BiNaO3
Molekylvikt (g/mol) 279.967
MDL-nummer MFCD00003474
InChI-nyckel PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
IUPAC-namn natrium;oxido(dioxo)vismut
LEDER [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bismuth oxide
Färg Gul till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,8585
Löslighetsinformation Insoluble in cold water; Decomposes in hot water forming Bi2O3,NaOH,and oxygenInsoluble in water.
Formel vikt 279.97
Procent renhet ≤80%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bismuth oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.