Läs mer
Sodium Bismuthate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bismuthate |
| CAS | 12232-99-4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | BiNaO3 |
| Synonym | Bismuth Sodium Oxide, Sodium Bismuthate(V) (NaBiO3), Bismuth Sodium Trioxide, Sodium Bismuth Oxide (NaBiO3) |
| InChI formel | InChI=1S/Bi.Na.3O/q;+1;;;-1 |
| LEDER | [Na+].[O-][Bi](=O)=O |
| IUPAC-namn | sodium;oxido(dioxo)bismuth |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.97 |
| Formel vikt | 279.9549 |