Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium bismuthate |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NaBiO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 279.97g/mol |
| Procent renhet | ≥80% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Utseende | Powder |