Läs mer
Natriumbisulfat, 92 %, tekniskt
Produktkod. 10206320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10206320 1 kg Plastflaska 1kg
10164600 25 g Glasflaska 25g
10443035 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10206320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214850010
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-38-1
Molekylformel HNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.05
MDL-nummer MFCD00003531
InChI-nyckel WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
IUPAC-namn natriumvätesulfat
LEDER [Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bisulfate
Smältpunkt 177,0 °C till 180,0 °C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 92%
Linjär formel NaHSO4
Merck Index 15, 8722
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: bryts ner av alkohol till na2so4 och h2so4
Formel vikt 120.06
Procent renhet 92%
Kvalitet Teknisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.1, 2.1000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bisulfate, tech., granular
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.