Läs mer
Natriumbisulfat, Solstice
Produktkod. 15676810
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15676810 5 kg 5kg
15666810 250 g 250g
15656810 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15676810 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 716565KG
 Begränsad artikel
I lager
Purum, vattenfri,∼ 95,0 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-38-1
Molekylformel HNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.05
MDL-nummer MFCD00003531
InChI-nyckel WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
IUPAC-namn natrium; vätesulfat
LEDER [Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bisulfate
Kvantitet 5 kg
Linjär formel NaHSO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 120,06 g/mol
Procent renhet 93 till 102 % (T), 95 %
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bisulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate