Läs mer
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15612320 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15612320 100 g Poly Bottle 100g
15632320 500 g Poly Bottle 500g
15622320 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15612320 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 233714100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-88-5
Molekylformel H3NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 138.07
MDL-nummer MFCD00149210
InChI-nyckel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC-namn sodium hydrate hydrogen sulfate
LEDER O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bisulfate Monohydrate
Smältpunkt 58°C
Färg White
Kvantitet 100 g
Linjär formel NaHSO4 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 138.08g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Poly Bottle
Utseende Moist crystals
Densitet 2.12g/cm3