Läs mer
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bisulfate Monohydrate |
| Smältpunkt | 58°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | NaHSO4 · H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 138.08g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | ReagentPlus |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Show More |