Läs mer
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. p-7120769 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 15612320
Brand: Honeywell Research Chemicals 233714100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-88-5
Molekylformel H3NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 138.07
MDL-nummer MFCD00149210
InChI-nyckel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC-namn sodium hydrate hydrogen sulfate
LEDER O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bisulfate Monohydrate
Smältpunkt 58°C
Färg White
Kvantitet 100 g
Linjär formel NaHSO4 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 138.08g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Poly Bottle
Utseende Moist crystals
Densitet 2.12g/cm3