Läs mer
Sodium Bisulfate Monohydrate, puriss p.a., ≥99.0% (T), Solstice
Produktkod. 15686810 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15686810 500 g Polyflaska 500g
1 options
Produktkod. 15686810 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 71657500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa,≥ 99,0 % (T)
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bisulfate monohydrate
CAS 10034-88-5
Kvantitet 500 g
Molekylformel H3NaO5S
Linjär formel NaHSO4 · H2O
MDL-nummer MFCD00149210
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
InChI-nyckel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natrium;vätesulfat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 138.07
PubChem CID 23673662
Formel vikt 138.08g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Förpackning Polyflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.