Läs mer
Natriumbisulfit ACS AR Grynig, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15538754
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538754 2.5 kg Poly 2.5kg
1 options
Produktkod. 15538754 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 744806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7631-90-5
Molekylformel NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 103.05
MDL-nummer MFCD00003530
InChI-nyckel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-namn natriumsulfit
LEDER [Na+].[O-]S([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bisulfite
Fysisk form Granulat
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 104.06
Procent renhet 59.2%
Kvalitet ACS
Förpackning Poly
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydrogen sulphite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulphite