Läs mer
Sodium bisulfite, ACS reagent, powder
Produktkod. 10140862 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10140862 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10697581 5 g Glasflaska 5g
10552072 100 g Plastflaska 100g
10474511 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10140862 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419440025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7631-90-5 | NaO3S | 103.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-90-5
Molekylformel NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 103.05
MDL-nummer MFCD00003530
InChI-nyckel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-namn natriumsulfit
LEDER [Na+].[O-]S([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bisulfite
Smältpunkt 150.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Merck Index 15, 8724
Löslighetsinformation Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol
Formel vikt 104.06
Procent renhet ≥58.5% (SO2)
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.48, 1.4800g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.