Läs mer
Natriumbisulfit, ACS-reagens, pulver
Produktkod. 10474511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10474511 1 kg Plastflaska 1kg
10697581 5 g Glasflaska 5g
10552072 100 g Plastflaska 100g
10140862 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10474511 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 SEK
    2348.65 SEK / 1kg
    Save 441.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7631-90-5 | NaO3S | 103,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-90-5
Molekylformel NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 103.05
MDL-nummer MFCD00003530
InChI-nyckel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-namn natriumsulfit
LEDER [Na+].[O-]S([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bisulfite
Smältpunkt 150,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.48, 1.4800g/mL
Linjär formel NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Merck Index 15, 8724
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 300 g/L. Andra lösligheter: löslig i 2 delar kokande vatten, löslig i cirka 70 delar alkohol
Formel vikt 104.06
Procent renhet ≥58,5 % (SO2)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bisulfite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter användning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.