Läs mer
Natriumbisulfit, För ACS-analys, 67,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457872 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457872 500 g 500g
11447872 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457872 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215257390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 SEK
    1308.65 SEK / 500g
    Save 66.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 7631-90-5
Molekylformel NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 103.05
MDL-nummer MFCD00003530
InChI-nyckel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-namn natriumsulfit
LEDER [Na+].[O-]S([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bisulfite
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Formel vikt 104.7
Densitet 1,326 g/cm3 vid 20 °C