Läs mer
Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 103.9544 |