Läs mer
Natriumbisulfit (blandning av NaHSO3 och Na2S2O5), TRC
Produktkod. 30011069
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011069 100 g
30010486 25 g
30005389 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS614400100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-90-5
Molekylformel NaHSO3
Molekylvikt (g/mol) 104.06
Synonym Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3);
IUPAC-namn natrium; Vätesulfit
LEDER [Na+].OS(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1
Formel vikt 103.9544