missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Natriumbitartratmonohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bitartrate Monohydrate |
| CAS | 6131-98-2 |
| Molekylformel | C4 H5 O6 . Na . H2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Sodium Salt Monohydrate, Sodium Tartaric Acid Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1 |
| LEDER | O.[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | natrium; (2R,3R)-2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.084 |
| Formel vikt | 190.009 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?