Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0,5 M buffertlösning, pH 8,0
Beskrivning
Det är en komponent i många tvättmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används också för att göra buffertlösningar inom biokemi, som ett brandskyddsmedel, som en svampdödande förening för glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som en prekursor för andra borföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är en komponent i många rengöringsmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används också för att göra buffertlösningar inom biokemi, som ett brandskyddsmedel, som en svampdödande förening för glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som en prekursor för andra borföreningar.
Löslighet Fullständigt blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium borate buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Löslighetsinformation | Fully miscible with water. |
Säkerhet och hantering
- Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.0
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.