Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0,5 M buffertlösning, pH 8,0
Produktkod. 15492909
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492909 500 mL -
15482909 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492909 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60068.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1463.70 SEK
    1218.65 SEK / 500ml
    Save 245.05 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Det är en komponent i många tvättmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används också för att göra buffertlösningar inom biokemi, som ett brandskyddsmedel, som en svampdödande förening för glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som en prekursor för andra borföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är en komponent i många rengöringsmedel, kosmetika och emaljglasyrer. Det används också för att göra buffertlösningar inom biokemi, som ett brandskyddsmedel, som en svampdödande förening för glasfiber, som ett flussmedel i metallurgi, neutronfångande sköldar för radioaktiva källor, ett textureringsmedel i matlagning och som en prekursor för andra borföreningar.
Löslighet Fullständigt blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Helt blandbar med vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.