Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0,5 M buffertlösning, pH 8,5
Produktkod. 15405199
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405199 250 mL 250ml
15415199 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405199 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62902.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    952.30 SEK
    798.65 SEK / 250ml
    Save 153.65 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Denna produkt är idealisk för många biologiska tillämpningar, inklusive biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska, histologiska och immunologiska forsknings- och laboratorieförfaranden. Det kan användas för att späda ämnen och i beläggningsprocedurer. Tillsatser som Tween 20 och mjölkpulver kan användas för att lägga till funktion som tvättbuffert eller blockeringsbuffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Denna produkt är idealisk för många biologiska tillämpningar, inklusive biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska, histologiska och immunologiska forsknings- och laboratorieförfaranden. Det kan användas för att späda ämnen och i beläggningsprocedurer. Tillsatser som Tween 20 och mjölkpulver kan användas för att lägga till funktion som tvättbuffert eller blockeringsbuffert.
Löslighet Det är lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras vid 25 grader C. Denna produkt är relativt stabil under detta tillstånd. Bästa resultatet uppnås vid användning inom 6-8 månader efter köpet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.