Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0,5 M buffertlösning, pH 9,0
Produktkod. 15455819
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455819 250 mL 250ml
15465819 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455819 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63637.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Natriumborat används som vattenfri borax för proteomikforskning, som används vid tillverkning av glasyrer och emaljer, en komponent i garvningsmedel; härdning och konservering av skinn, ett medel som används i rengöringsmedel, som används för att artificiellt åldra trä, som konserveringsmedel, antingen ensamt eller tillsammans med andra antiseptika mot träsvamp, används i brandskyddande tyger och trä, används som antiseptisk, används i rengöringsmedel, ett sammandragningsmedel för slemhinnor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Natriumborat används som vattenfri borax för proteomikforskning
, som används vid tillverkning av glasyrer och emaljer, en komponent i garvningsmedel; härdning och konservering av skinn, ett medel som används i rengöringsmedel, som används för att artificiellt åldra trä, som konserveringsmedel, antingen ensamt eller tillsammans med andra antiseptika mot träsvamp, används i brandskyddande tyger och trä, används som antiseptisk, används i rengöringsmedel, ett sammandragningsmedel för slemhinnor.
Löslighet
Fullständigt blandbar.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium borate buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Fully miscible.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.