Läs mer
Natriumborat, 10-hydrat, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15538144 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538144 500 g Poly flaska 500g
15548144 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15538144 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 357401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel Na2B4O7·10H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borate
Namnnotering 10-Hydrate
Kvantitet 500 g
Formel vikt 381.37
Kvalitet NF
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.73kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM BORATE,10-HYDR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate