Läs mer
Natriumborat, 10-hydrat, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15548144 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15548144 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15548144 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 357405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel Na2B4O7·10H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borate
Namnnotering 10-Hydrate
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 381.37
Procent renhet 101.6%
Kvalitet NF
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.73kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate