Läs mer
Natriumborat ACS AR Grynig, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15548754
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15548754 2.5 kg 2.5kg
1 options
Produktkod. 15548754 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 745706
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borate
Namnnotering 10-Hydrate
CAS 1303-96-4
Fysisk form Granulat
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel Na2B4O7·10H2O
Formel vikt 381.37
Kvalitet ACS
Förpackning Poly
compliance-icons
Produktbeteckning
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate