Läs mer
Natriumboratdekahydrat, 99,5-102,0 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11434642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434642 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11434642 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219143605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4270.00 SEK
    4066.15 SEK / 5kg
    Save 203.85 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borate Decahydrate
CAS 1303-96-4
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.5-102.0%
Molekylformel Na2B4O7 · 10H2O
Formel vikt 381.37
Kvalitet ACS-reagens